Få mere at vide
EDTA dikaliummagnesiumsalt, til kompleksometri, ≥98%, Solstice
Artikelnummer. 15613950 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
6 x 100 g
50 kg
Pakningsstørrelse:
100g
50kg
Pakke med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15613950 6 x 100 g Pakke med 6
15693940 100 g 100g
15603950 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15613950 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 333506X100G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4000.00 DKK
    2617.05 DKK / Pakke med 6
    Spare 1382.95 DKK
    34% Slukket
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
til kompleksometri,≥ 98 %
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 15708-48-2
Molekylær formel C10H12K2MgN2O8
Molekylvægt (g/mol) 390.714
MDL nummer MFCD00054450
InChI nøgle MUEOBEUHFKBRJH-UHFFFAOYSA-J
Synonym dipotassium magnesium ethylenediaminetetraacetate, magnesate 2-, n,n'-1,2-ethanediylbis n-carboxy-.kappa.o methyl glycinato-.kappa.n,.kappa.o 4--, dipotassium, oc-6-21, edta dipotassium magnesium salt monohydrate, ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium magnesium salt, ethylenediamine-n,n,n',n'-tetraacetic acid dipotassium magnesium salt, edta, dipotassium magnesium salt, magnesate 2-, n,n'-1,2-ethanediylbis n-carboxy-kappao methyl glycinato-kappan,kappao 4--, dipotassium, oc-6-21, magnesate 2-, n,n'-1,2-ethanediylbis n-carboxy-kappao methyl glycinato-kappan,kappao 4--, potassium 1:2 , oc-6-21, magnesium 2+ dipotassium ion ion 4-edta, dipotassium n,n'-ethylenebis n-carboxymethyl glycinato 4--n,n',o,o',on,on' magnesate 2-
PubChem CID 85061
IUPAC navn magnesium; dikalium; 2-[2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetat
SMIL C(CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])N(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].[Mg+2].[K+].[K+]
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale EDTA dipotassium magnesium salt
Navn note For kompleksometri, ≥98%
CAS Max % 100.0000%
Fysisk form Solid
Mængde 6 x 100 g
Lineær formel C10H12K2MgN2O8 · 2H2O
Formel vægt 426.74
Procent renhed >98%
Grad Not Available
Emballage Poly flaske
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.