Få mere at vide
EDTA dikalium magnesiumsalt, Solstice
Beskrivelse
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser verden over – med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | EDTA dipotassium magnesium salt |
| CAS | 15708-48-2 |
| Mængde | 25 kg |
| Molekylær formel | C10H12K2MgN2O8 · 2H2O |
| Synonym | EDTA-K2Mg |
| Molekylvægt (g/mol) | 426.74 |
| Procent renhed | 98% |
| Emballage | Fiberboard Box |