Få mere at vide
EDTA dinatriumsaltopløsning, 0,01M, Chem-Lab
Beskrivelse
EDTA dinatriumsaltdihydrat er en chelator af divalente kationer. Det hæmmer enzymer, såsom metalloproteaser, der kræver divalente kationer for aktivitet. Det bruges også i mange enzymbuffere og som enzyminaktivator i høje koncentrationer.
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 0 °C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 1g/cm3 |
| pH | 4 til 5 |
| Kogepunkt | 100 °C |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 1 L |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt |
| IUPAC navn | dinatrium;2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetat;dihydrat |
| Formel vægt | 372,24 g/mol |
| Vis mere |