Få mere at vide
EDTA Diammonium Salt, ≥99%, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15610690 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15610690 500 g Poly Bottle 500g
1 options
Artikelnummer. 15610690 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 03640500G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylenediaminetetraacetic Acid Diammonium Salt
CAS 20824-56-0
Mængde 500 g
Molekylær formel C10H24N4O9
Lineær formel (NH4OOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COOH)2
MDL nummer MFCD00036454
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 7785165
Synonym ethylenediaminetetraacetic acid diammonium salt hydrate, edetic acid diamine hydrate, diazanium,2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxylatome, ammonium 2,2-2-bis carboxymethyl amino ethyl azanediyl diacetate hydrate
InChI nøgle WRSUMHYBOYWMTD-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(CN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O.N.N.O
IUPAC navn azane;2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)amino]acetic acid;hydrate
Molekylvægt (g/mol) 344.321
PubChem CID 71311375
Formel vægt 326.3g/mol
Emballage Poly Bottle