Få mere at vide
EDTA analytisk volumetrisk løsning, Reagecon™
Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 L |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 0.1N |
| Fysisk form | Væske |