Få mere at vide
Velp Scientifica™ EDTA-certificeret kalibreringsstandard
Artikelnummer. 15319574 Shop alle Velp produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15319574 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 15319574 Leverandør Velp Scientifica™ Leverandørnr. A00000149
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Velp Scientifica™ Kulstof-, brint- og nitrogenstandarden til at skabe og kontrollere kalibreringskurver for elementaranalysatorer.
  • Til brug med NDA 701 og 702
Tekniske data
Type Kalibreringsstandard
Til brug med Dumas nitrogenanalysator
Mængde 100 g
Certificeringer/compliance EDTA-certificeret
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • EDTA, 100 G
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: EDTA