Få mere at vide
Melford EDTA 0,5M opløsning pH 8,0
Mængde:
250 ml
Beskrivelse
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
- Opløseligt i: Vand
- Opbevares ved: 2-8 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | EDTA 0.5 M Solution pH 8.0 |
| CAS | 6381-92-6, 1310-73-2, 7732-18-5 |
| Mængde | 250 ml |