Få mere at vide
Edrophonium chloride, MedChemExpress
Beskrivelse
Edrophonium chloride is a readily reversible acetylcholinesterase inhibitor
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Edrophonium chloride |
| CAS | 116-38-1 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C10H16ClNO |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 62.5 mg/mL (309.88 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | C[N+](C)(CC)C1=CC=CC(O)=C1.[Cl-] |
| Molekylvægt (g/mol) | 201.69 |
| Formel vægt | 201.69 |
| Vis mere |