Få mere at vide
Edoxudine, MedChemExpress
Beskrivelse
Edoxudine is an antiviral drug, is an analog of thymidine, shows effectiveness against herpes simplex virus.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Edoxudine |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 15176-29-1 |
| Farve | Light Yellow |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C11H16N2O5 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | EUDR |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 125 mg/mL (487.79 mM) |
| Vis mere |