missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Edoxudine, MedChemExpress

Artikelnummer. 16488556
Encompass_Preferred
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16488556

Brand: Medchem Express HYB1011

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Edoxudine is an antiviral drug, is an analog of thymidine, shows effectiveness against herpes simplex virus.

Edoxudine is an antiviral drug, is an analog of thymidine, shows effectiveness against herpes simplex virus.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Edoxudine
Fysisk form Solid
CAS 15176-29-1
Farve Light Yellow
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C11H16N2O5
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus
Synonym EUDR
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 125 mg/mL (487.79 mM)
SMIL OC[C@@H]1[C@H](C[C@H](N2C(NC(C(CC)=C2)=O)=O)O1)O
Molekylvægt (g/mol) 256.26
Formel vægt 256.26
Procent renhed 98.56%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Korrektion af produktindhold

Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.