Få mere at vide
Edoxaban-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Edoxaban-d6 |
| CAS | 1304701-57-2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C24H24D6ClN7O4S |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | N1-(5-Chloro-2-pyridinyl)-N2-[(1S,2R,4S)-4-[[di(methyl-d3)amino]carbonyl]-2-[[(4,5,6,7-tetrahydro-5-methylthiazolo[5,4-c]pyridin-2-yl)carbonyl]amino]cyclohexyl]ethanediamide, DU 176-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C24H30ClN7O4S/c1-31(2)24(36)13-4-6-15(27-20(33)21(34)30-19-7-5-14(25)11-26-19)17(10-13)28-22(35)23-29-16-8-9-32(3)12-18(16)37-23/h5,7,11,13,15,17H,4,6,8-10,12H2,1-3H3,(H,27,33)(H,28,35)(H,26,30,34)/t13-,15-,17+/m0/s1/i1D3,2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])N(C(=O)[C@@H]1CC[C@H](NC(=O)C(=O)Nc2ccc(Cl)cn2)[C@@H](C1)NC(=O)c3nc4CCN(C)Cc4s3)C([2H])([2H])[2H] |
| Molekylvægt (g/mol) | 554.09 |
| Procent renhed | >95 |