missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Edonerpic maleate, MedChemExpress
Beskrivelse
Edonerpic maleate is a novel neurotrophic agent which can inhibit amyloid-β peptides (Aβ).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Edonerpic maleate |
| CAS | 519187-97-4 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H25NO6S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | T-817 maleate T-817MA |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (245.41 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (245.41 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | OC1CN(CCCOCCC2=CC=C3C(C=CS3)=C2)C1.O=C(O)/C=C\C(O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 407.48 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?