Få mere at vide
Hoefer Inc Redigerbar bund 2D-kodet sterilt krytorør
Artikelnummer. 30215940
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
0,75 ml
1,0 ml
2,0 ml
Emballagemængde:
48 rør/stativ, 10 stativer/kasse
480 Rør/Taske
96 rør/stativ, 10 stativer/kasse
960 Rør/Taske
Artikelnummer. 30215940
Brand: Hoefer Inc ST500750R
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kryorør med flere tilgængelige volumener er specielt designet til at opbevare biologiske prøver, forbindelser under lav temperatur fra -196 til 120 °C.
  • Fremstillet på rent værksted i overensstemmelse med GMP 8 og certificeret med ISO 9001 og 13485.
  • Laserætset kode på rørets bund og side, let at læse, ridsefast.
  • Streng kvalitetskontrol, Tri-Coded system, for at give læsbarhed og unikhed, og uovertruffen prøverevision sporbarhed.
  • Superhærdede materialer med stående temperaturer fra -196 til °120 C til forskellige opbevaringsforhold.
  • RNase / DNase og pyrogenfri, kan steriliseres ved hjælp af gammabestråling.
  • Samme materiale til hætte og rør forhindrer effektivt ujævn udvidelse under fryse-tø-cyklusser.
  • Direkte kodeaflæsning med rørene på stativ. Stativet er SBS format.
  • Udvendige gevindrør giver større arbejdsvolumen.
  • Flerfarvede hætter til valg, for at lette forskning for forskellige prøver.
  • Ikke-silikone tætning med unik gevind for at forhindre overspænding,
Tekniske data
Farve Rød
Certificeringer/compliance CE
Diameter (metrisk) 8.7 mm
Produkttype CryoTube (Selvstående)
Lukningsfarve Rød
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 0,75 ml
Bund form Runde (selvstående)
Materiale Polypropylen (medicinsk kvalitet)
Trådstil Udseende
Til brug med (applikation) Opbevaring af biologiske prøver
Form Cylindrisk
RNase fri Ja
Temperaturområde (engelsk) -196 til 120 °C
Damp LN2 (til -150°C) Ja
Stregkode Ja
Sterilitet Steril
Uddannet Ja
Emballagemængde 960 Rør/Taske
Lukningsmateriale Polypropylen
Dnase Free Ja
Lukketype Skruelåg
Egnet til formålet Certificeret kvalitet