missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Brand™ Edisonite Super Universal Detergent

Artikelnummer. 15528081 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15528081 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15528081 Leverandør Brand™ Leverandørnr. 44361

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Tekniske data

Produktlinje Edisonite™ SUPER
Mængde 1 kg
Volumen (metrisk) 1 kg
compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium carbonate, benzenesulphonic acid,C10-13 derivitives,sodium salt, fumaric acid
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.