Få mere at vide
BRAND™ Edisonite™ Classic Universal Powdered Detergent
Artikelnummer. 10120451 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde unitSize
10120451 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 10120451 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 44301
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Alkaline detergent
  • Light green powder compound for immersion and ultrasonic bath
  • Ideal for removal of natural fats and oils, proteins and blood
  • Durable protection against corrosion damage
  • Ingredients: > 30% phosphates, < 5% anionic surfactants, non-ionic surfactants, corrosion inhibitors, auxiliary agents
  • Concentration for use: 0.5 - 1% (5 - 10 g/L)
  • Bulk density: approx. kg/m³
  • pH value (0.5%): approx. 11.5
  • pH value (1%): approx. 11.5
  • Use on zinc and non-anodized aluminum is restricted
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Beholdertype Jar
    Til brug med (applikation) Ideal for removal of natural fats and oils, proteins and blood
    Mængde 1 kg
    Volumen (metrisk) 1 kg
    compliance-icons compliance-icons
    Produktidentifikator
    • alkaline detergent edisonite
    Signalord
    • Fare
    Farekategori
    • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
    • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
    • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
    Faresætning
    • H315-Forårsager hudirritation.
    • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
    • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
    Sikkerhedssætning
    • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
    • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
    • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
    • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
    • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
    Supplerende oplysninger
    • MIXTURE LIST-Contain: trisodiumorthophosphate, sodium dodecylsulphate