Beskrivelse
Moppesystemet Contec™ Edgeless™ er det reneste gulvmoppesystem, der findes til kritiske miljøer. Systemet er designet til halvleder-, farmaceutisk-, biotek- og medicinsk udstyrsindustrier til laboratorierengøring og rengøring af procesområder. Moppehoveder er designet til at opfylde generelle rengøringsbehov i ISO klasse 3 eller mindre kritiske miljøer og fås i en bred vifte af modeller for at opfylde forskellige rengøringsbehov. Edgeless™ Eller QuickConnect™ håndtag, rammer, adaptere og skovlsystemer fås separat for at fuldende systemet.
- Moppestrenge indkapsler væsker for maksimal sorption; genererer betydeligt lavere partikel- og udtræksniveauer sammenlignet med konventionelle bomuldssnor- eller nylonmopper
- Valideret steril i henhold til AAMI/ISO-retningslinjerne til et 10-6 Sterility Assurance-niveau (certifikater for sterilitet tilgængelige)
- Moppehoveder vasket og pakket i et ISO klasse 4 renrum
- Modstandsdygtig over for kemikalier, skimmelsvamp og mug
- Løkker fjerner afskårne kanter og giver forbedret renlighed
- Halebånd forbedrer kontrollen og gør det nemt at moppe rundt om udstyrsben og hjul
- Fås i tre modeller:
- Original
- Teksturerede—snoede strenge øger sorbentkapaciteten.
- Langtekstureret – indeholder mere væske til at moppe større områder; holder op til 10 gange længere end traditionelle mopper; har farvede halebånd for områdeopdeling for at minimere krydskontaminering
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Moppehoved |
| Farvekode | Hvid |
| Sterilitet | Steril |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Engangs | Begrænset brug |
| Oversigt | Kantløs moppehoved |
| Farvekodet | Nej |
| Materiale | Polyester |