Få mere at vide
Hanna Instruments™ Edge™ ledningsevne og temperatursonde, digital, fire-ring, platin, HI763100, Hanna Instruments
Artikelnummer. 15138249
Skift visning
Materiale:
PEI-krop, platinspids
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
15138249 PEI-krop, platinspids Hver
1 options
Artikelnummer. 15138249 Leverandør Hanna Instruments™ Leverandørnr. HI763100
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Tekniske data
Type Digital ledningsevneelektrode
Inkluderer Temperatursensor
Materiale PEI-krop, platinspids
Temperatur (engelsk) Drift 23°år til 95°kg
Temperatur (metrisk) Drift -5 °C til +100 °C
Form 4-ring sonde