Beskrivelse
- Fuldt dyppet NBR-belægning holder hænderne tørre og komfortable ved håndtering af olieholdige dele og værktøj
- Tekstureret håndflade forbedrer grebet
- Sømløs foring er behagelig og fleksibel
- Elastisk strik håndled sikrer en sikker pasform
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; Kategori II |
| Konstruktion | Sømløs strik |
| Belægningsmateriale | Nitril |
| Farve | Sort, Grå |
| Udvendig finish | Ingen tekstur |
| Hånd | Bestemt |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Glasfiber, Polyethylen, Spandex |
| Produkttype | Dip-coated handsker |
| Størrelse | 9 |
| Vis mere |