Få mere at vide
Ansell EDGE™ 48-919 dobbeltlags nitrilbelagte olieafvisende handsker
Artikelnummer. 17697455 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
12
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17697455 7
17687455 6
17607465 8
17617465 9
17627465 10
17637465 11
17647465 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17697455 Leverandør Ansell Leverandørnr. 48919070
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Dobbeltlags nitrilbelægning holder hænderne tørre og komfortable ved håndtering af olieholdige dele, mens et elastisk strikhåndled sikrer en tætsiddende pasform.
  • Sømløs polyester liner er behagelig og fleksibel
  • Dobbelt nitrilbelægning giver beskyttelse mod industriel væskepåvirkning
  • Ru tekstur på håndfladen sikrer et sikkert greb i olierede miljøer
  • Ideel til arbejdere, der håndterer små og mellemstore komponenter belagt med olie eller smøremiddel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Belægningsmateriale Nitril
Farve Rød, Sort
Udvendig finish Fuldt tekstureret
Hånd Bestemt
Latex fri Ja
Materiale Polyester
Produkttype Dip-coated handsker
Størrelse 7
Til brug med (applikation) Automotive, konstruktion, maskiner/udstyr og metalfremstilling
Handske manchet farve Grå
Handske manchet stil Strikke
Serie 48-919
Garnmåler 13