Få mere at vide
Ansell EDGE™ 48-919 dobbeltlags nitrilbelagte olieafvisende handsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
12
Beskrivelse
- Sømløs polyester liner er behagelig og fleksibel
- Dobbelt nitrilbelægning giver beskyttelse mod industriel væskepåvirkning
- Ru tekstur på håndfladen sikrer et sikkert greb i olierede miljøer
- Ideel til arbejdere, der håndterer små og mellemstore komponenter belagt med olie eller smøremiddel
Tekniske data
Tekniske data
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Belægningsmateriale | Nitril |
| Farve | Rød, Sort |
| Udvendig finish | Fuldt tekstureret |
| Hånd | Bestemt |
| Latex fri | Yes |
| Materiale | Polyester |
| Produkttype | Dip-coated handsker |
| Størrelse | 6 |
| Til brug med (applikation) | Automotive, konstruktion, maskiner/udstyr og metalfremstilling |
| Vis mere |