Få mere at vide
Ansell EDGE™ 48-707 Skære- og slidbestandige handsker
Artikelnummer. 18866155 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
6
7
8
9
10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
18866155 10
18826155 6
18836155 7
18846155 8
18856155 9
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 18866155 Leverandør Ansell Leverandørnr. 4870710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12296.30 DKK
    7766.07 DKK / 144 par
    Spare 4530.23 DKK
    36% Slukket
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Prisvenlige sikkerhedshandsker, der giver fremragende greb samt skære- og slidbestandighed.
  • Avanceret beskyttelse: EDGE™ 48-707 snit- og slidbestandige handsker giver ANSI snitniveau A6 og EN 388 ISO skæringsniveau F, som giver et meget højt niveau af skærebeskyttelse
  • Øget greb og fingerfærdighed: Takket være deres palme-PU-belægning kombinerer disse beskyttende handsker godt greb samt fingerfærdighed og er velegnede til tørre eller let olierige omgivelser
  • Reducerede risici: Derudover EDGE™ opfylder 48-707 handsker behov for beskyttelse mod elektrostatisk afladning og har antistatisk kapacitet.
  • Ekstra funktioner: Disse grå håndbeskyttelseshandsker har også en sømløs foring og strikket håndled, som sikrer en sikker pasform til brug i applikationer, der kræver høj skæremodstand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Belægningsmateriale Polyurethan
Farve Sort
Bedømmelse af skæremodstand Niveau F
Hånd Specifikt
Latex fri Ja
Materiale Polyester, Glasfiber, Spandex, Nylon, HPPE
Produkttype Industrielle handsker
Størrelse 10