Beskrivelse
- Optimeret holdbarhed: EDGE™ 48-701 industrielle handskers håndflade PU-belægning giver et højt niveau af slidbeskyttelse (ANSI 6), moderat skæremodstand (ANSI A2), et godt greb i tørre miljøer og bedre beskyttelse mod olie end strikkede eller klippede og syede sikkerhedsarbejdshandsker
- Øget beskyttelse: EDGE 48-701 beskyttelseshandsker giver to niveauer af skæreegenskaber og giver robust, heldækkende håndbeskyttelse i mellemtunge applikationer
- Forbedrede funktioner: Et mere overkommeligt alternativ til mellem-tykt læder, tykke bomulds- eller aramidhandsker, EDGE™ 48-701 højkvalitets arbejdshandsker tilbyder en sømløs liner og strikket håndled, som giver tætsiddende komfort, god fingerfærdighed og ekstra håndledsbeskyttelse
Tekniske data
Tekniske data
| Belægningsmateriale | Polyurethan |
| Farve | Grå |
| Bedømmelse af skæremodstand | Niveau B |
| Hånd | Specifikt |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Spandex, Polyester, Polyethylen, Polyurethan |
| Produkttype | Industrielle handsker |
| Størrelse | 8 |