Få mere at vide
Ansell EDGE 48-700 Skærebeskyttelseshandsker
Artikelnummer. 30259526 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
9
Artikelnummer. Størrelse
30259526 9
1 options
Artikelnummer. 30259526 Leverandør Ansell Leverandørnr. 48700090
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Handsker med mellemkraftig cut og slidresistente handsker, der tilbyder høj komfort og fingerfærdighed.
  • Forbedret fingerfærdighed: Disse komfortable handsker med høj fingerfærdighed er designet med en sømløs liner og strikket håndled for at sikre en god grad af fleksibilitet og tæt pasform, og de kan også bæres som underhandske
  • Forbedret holdbarhed: EDGE™ 48-700 skærebeskyttelseshandsker har en forstærket tommelfingerskridt, der øger slidbestandighed og slidlevetid
  • Overholdelse af fødevarehåndtering: Derudover opfylder disse madhandsker FDA's krav til fødevarehåndtering og Kommissionens forordning (EF) nr. 1935/2004 samt forordning (EF) nr. 2023/2006 vedrørende god fremstillingspraksis (GMP) for materialer og artikler, der har til formål at komme i kontakt med fødevarer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Belægningsmateriale Ubelagt
Farve Grå
Bedømmelse af skæremodstand Niveau C
Hånd Specifikt
Latex fri Ja
Materiale Polyethylen, Indpakket garn, Glasfiber, Spandex, Polyester
Produkttype Industrielle handsker
Størrelse 9