Få mere at vide
Ansell EDGE™ 48-126 polyurethanbelagte sømløse strikkede industrielle arbejdshandsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Beskrivelse
- En billig, let brugshandske med kvalitetsfunktioner
- Sømløs struktur sikrer komfort og fremmer sikkerhed
- 15-gauge polyester giver fleksibilitet og fingerfærdighed
- Høj taktilitet i tørre eller let olierede omgivelser
- Mørk farve skjuler snavs for en forlænget levetid
Tekniske data
Tekniske data
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Konstruktion | Sømløs strik |
| Belægningsmateriale | Polyurethan |
| Farve | Sort |
| Udvendig finish | No Texture |
| Hånd | Bestemt |
| Materiale | Polyester |
| Produkttype | Sømløse strikhandsker |
| Størrelse | 10 |
| Til brug med (applikation) | Bilmontering, olie/gas og drift af maskiner/udstyr |
| Vis mere |