Få mere at vide
Ansell EDGE™ 48-126 polyurethanbelagte sømløse strikkede industrielle arbejdshandsker
Product Code. 16855230 Shop All Ansell Products
Change view
Click to view available options
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Størrelse
16855230 9
16825230 6
16835230 7
16845230 8
16865230 10
16875230 11
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 16855230 Supplier Ansell Supplier No. 48126090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    208.10 DKK
    133.31 DKK / 12 par
    Spare 74.79 DKK
    35% Slukket
Forventet forsendelse: 25-08-2026
Add to basket
Add to basket
Industrielle arbejdshandsker har en sømløs strikforing og elastisk strik håndled, med en polyurethanbelægning for slidstyrke.
  • En billig, let brugshandske med kvalitetsfunktioner
  • Sømløs struktur sikrer komfort og fremmer sikkerhed
  • 15-gauge polyester giver fleksibilitet og fingerfærdighed
  • Høj taktilitet i tørre eller let olierede omgivelser
  • Mørk farve skjuler snavs for en forlænget levetid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certificeringer/compliance ANSI/ISEA 105-2024 Cut Level A1, ANSI/ISEA 105-2024 Abrasion Level 4, ANSI/ISEA 105-2024 Puncture Level 2, CE, EN 388:2016 4121A
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE, EN 388:2016 4121A
Kemoterapeutisk vurderet No
Klassifikation Category II
Konstruktion Sømløs strik
Belægningsmateriale Polyurethan
Farve Sort
Udvendig finish Ingen tekstur
Hånd Bestemt
Latex fri Yes
Materiale Polyester
Produkttype Sømløse strikhandsker
Størrelse 9
Til brug med (applikation) Bilmontering, olie/gas og drift af maskiner/udstyr
Køn Unisex
Handske manchet stil Strikke
Greb design Smooth
Liner materiale Polyester
Foring Knit
Mængde 12 Pairs
Serie 48-126
Garnmåler 15
Længde (engelsk) 8.46 to 10.63 in.
Længde (metrisk) 215 to 270 mm
Produktlinje EDGE