Få mere at vide
Ansell EDGE™ 48-126 polyurethanbelagte sømløse strikkede industrielle arbejdshandsker
Shop alle Ansell produkterBeskrivelse
- En billig, let brugshandske med kvalitetsfunktioner
- Sømløs struktur sikrer komfort og fremmer sikkerhed
- 15-gauge polyester giver fleksibilitet og fingerfærdighed
- Høj taktilitet i tørre eller let olierede omgivelser
- Mørk farve skjuler snavs for en forlænget levetid
Tekniske data
Tekniske data
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Certificeringer/compliance | ANSI/ISEA 105-2024 Cut Level A1, ANSI/ISEA 105-2024 Abrasion Level 4, ANSI/ISEA 105-2024 Puncture Level 2, CE, EN 388:2016 4121A |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | CE, EN 388:2016 4121A |
| Kemoterapeutisk vurderet | No |
| Klassifikation | Category II |
| Konstruktion | Sømløs strik |
| Belægningsmateriale | Polyurethan |
| Farve | Sort |
| Udvendig finish | Ingen tekstur |
| Hånd | Bestemt |
| Vis mere |