Få mere at vide
Ansell EDGE™ 48-125 polyurethanbelagte polyesterhandsker
Artikelnummer. 16367721 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
16367721 11 -
16317721 6 -
16327721 7 -
16337721 8 12 par
16347721 9 -
16357721 10 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16367721 Leverandør Ansell Leverandørnr. 48125110
Forventet forsendelse: 22-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polyurethanbelægning på håndfladen og fingrene giver et højt niveau af slidstyrke samt forbedrede grebsevner.
  • EN niveau 4 af slidstyrke
  • Rivemodstand
  • Godt greb for forbedret produktivitet
  • Viser hurtigt snavs forurening
  • Sømløs struktur for at sikre komfort og fremme sikkerhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certificeringer/compliance CE Category II, ANSI/ISEA 105-2024 Cut Level A1, ANSI/ISEA 105-2024 Abrasion Level 4, ANSI/ISEA 105-2024 Puncture Level 2, EN 388:2016 4131, EN 388:2016 4121A, EN ISO 21420:2020, REACH
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategori ll; REACH-kompatibel
Kemoterapeutisk vurderet No
Konstruktion Sømløs strik
Belægningsmateriale Polyurethan
Farve Hvid
Udvendig finish Ingen tekstur
Hånd Bestemt
Materiale Polyester
Produkttype Sømløse strikhandsker
Størrelse 11
Til brug med (applikation) Inspektion, generel håndtering og emballering
Køn Unisex
Handske manchet stil Strikke
Greb design Smooth
Liner materiale Polyester
Serie 48-125
Garnmåler 15
Længde (engelsk) 8.46 to 10.63 in.
Længde (metrisk) 215 to 270 mm
Produktlinje EDGE