Få mere at vide
Ansell EDGE™ 48-125 polyurethanbelagte polyesterhandsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Beskrivelse
- EN niveau 4 af slidstyrke
- Rivemodstand
- Godt greb for forbedret produktivitet
- Viser hurtigt snavs forurening
- Sømløs struktur for at sikre komfort og fremme sikkerhed
Tekniske data
Tekniske data
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; Kategori ll; REACH-kompatibel |
| Konstruktion | Sømløs strik |
| Belægningsmateriale | Polyurethan |
| Farve | Hvid |
| Udvendig finish | Ingen tekstur |
| Hånd | Bestemt |
| Materiale | Polyester |
| Produkttype | Sømløse strikhandsker |
| Størrelse | 9 |
| Vis mere |