Få mere at vide
Ansell EDGE™ 48-125 polyurethanbelagte polyesterhandsker
Artikelnummer. 16317721 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
16317721 6 -
16327721 7 -
16337721 8 12 par
16347721 9 -
16357721 10 -
16367721 11 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16317721 Leverandør Ansell Leverandørnr. 48125060
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Polyurethanbelægning på håndfladen og fingrene giver et højt niveau af slidstyrke samt forbedrede grebsevner.
  • EN niveau 4 af slidstyrke
  • Rivemodstand
  • Godt greb for forbedret produktivitet
  • Viser hurtigt snavs forurening
  • Sømløs struktur for at sikre komfort og fremme sikkerhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certificeringer/compliance CE Category II, ANSI/ISEA 105-2024 Cut Level A1, ANSI/ISEA 105-2024 Abrasion Level 4, ANSI/ISEA 105-2024 Puncture Level 2, EN 388:2016 4131, EN 388:2016 4121A, EN ISO 21420:2020, REACH
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategori ll; REACH-kompatibel
Kemoterapeutisk vurderet No
Konstruktion Sømløs strik
Belægningsmateriale Polyurethan
Farve Hvid
Udvendig finish Ingen tekstur
Hånd Bestemt
Materiale Polyester
Produkttype Sømløse strikhandsker
Størrelse 6
Til brug med (applikation) Inspektion, generel håndtering og emballering
Køn Unisex
Handske manchet stil Strikke
Greb design Smooth
Liner materiale Polyester
Serie 48-125
Garnmåler 15
Længde (engelsk) 8.46 to 10.63 in.
Længde (metrisk) 215 to 270 mm
Produktlinje EDGE