Få mere at vide
Ansell™ Edge™ 40-517 Series Grå Nitril Medium Weight Handsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
9
10
Pakningsstørrelse:
12 par
Beskrivelse
- Formes til hånden, hvilket sikrer forbedret bevægelse og fingerfærdighed
- Porøs nitrilbelægning hjælper med at kanalisere olie væk fra handskeoverfladen for et fastere greb
- Fuldt belagt finish
- Skåret og syet konstruktion
- Interlock bomuldsfor
- Sikkerhedsmanchet
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale bagpå | Nitrilskum |
| Certificeringer/compliance | CE-mærke, KATEGORI II EN 388: 4121, EN 1149 |
| Manchet materiale | Nitrilskum |
| Belægningsmateriale | Nitrilskum |
| Farve | Gray |
| Udvendig finish | Smooth |
| Hånd | Specific |
| Latex fri | Yes |
| Materiale | Cotton |
| Produkttype | Mellemvægtige handsker |
| Vis mere |