Få mere at vide
Ansell™ Edge™ 40-517 Series Grå Nitril Medium Weight Handsker
Artikelnummer. 12650892 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
9
10
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 12650892
Brand: Ansell™ 40157090
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
For hurtig og præcis håndtering, der giver komfort og åndbarhed.
  • Formes til hånden, hvilket sikrer forbedret bevægelse og fingerfærdighed
  • Porøs nitrilbelægning hjælper med at kanalisere olie væk fra handskeoverfladen for et fastere greb
  • Fuldt belagt finish
  • Skåret og syet konstruktion
  • Interlock bomuldsfor
  • Sikkerhedsmanchet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå Nitrilskum
Certificeringer/compliance CE-mærke, KATEGORI II EN 388: 4121, EN 1149
Manchet materiale Nitrilskum
Belægningsmateriale Nitrilskum
Farve Gray
Udvendig finish Smooth
Hånd Specific
Latex fri Yes
Materiale Cotton
Produkttype Mellemvægtige handsker
Størrelse 9
Handske manchet stil Sikkerhed
Liner materiale Interlock Cotton
Foring Interlock bomuld
Palm Type Fuldt belagt-palme
Mængde 144 par
Modstandsdygtig overfor Overlegen slid-, skære- og rivebestandighed
Serie 40-517