Få mere at vide
Ansell Edmont™ Edge™ Mekanisk beskyttelse Medium-Duty Handsker
Artikelnummer. 12680892 Shop alle Ansell produkter
:
Størrelse: 9
Artikelnummer. 12680892
Brand: Ansell Edmont™ 40400090
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Former sig efter hånden, hvilket sikrer forbedret bevægelse og fingerfærdighed. I let olieagtige applikationer hjælper den porøse nitrilbelægning med at kanalisere olie væk fra handskens overflade for et fastere greb. Kan slide splitlæder.
  • Porøs skumnitrilbelægning
  • Ergonomisk, let, fleksibel og sej
  • Klip-og-syet konstruktion
  • Interlock bomuldsfor
  • 3/4 dyppet finish
  • Strik manchet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå Nitrilskum
Certificeringer/compliance CE-mærke, KATEGORI II EN 388: 4121, EN 1149
Manchet materiale Nitrilskum
Belægningsmateriale Nitrilskum
Farve Gray
Udvendig finish No Texture
Hånd Specific
Latex fri Yes
Materiale Cotton
Produkttype Mellemvægtige handsker
Størrelse 9
Handske manchet stil Strikke
Liner materiale Interlock Cotton
Foring Interlock bomuld
Palm Type 3/4 dyppet håndflade
Mængde 144 par
Modstandsdygtig overfor Overlegen slid-, skære- og rivebestandighed
Serie 40-400