Få mere at vide
Ansell EDGE™ 14-662 Certificerede PVC-coatede kemikalieresistente handsker - sikkerhedsmanchet
Shop alle Ansell produkterBeskrivelse
- Beskytter arbejdere, der er udsat for olie, fedt, syre, ætsende stoffer og alkoholer
- Ru finish beskytter mod slid og forbedrer grebet, selv under våde og olierede forhold
- Fleksibilitet og komfort fører til mindre håndtræthed og bedre arbejdseffektivitet
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, REACH-kompatibel |
| Applikationer | Industri |
| Farve | Blå |
| Udvendig finish | Fuldt tekstureret |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Polypropylen, PVC |
| Produkttype | Kemikaliebestandige handsker |
| Størrelse | 9 |
| EN388 Standard | 3121A |
| EN ISO 374-1 | Type C |
| Vis mere |