Få mere at vide
Edetate Dinatrium, USP, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10199472 Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
500 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske med bred mund
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. 10199472
Brand: Avantor J.T.Baker 899401
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Edetate Disodium
CAS 6381-92-6
Emballage Ravfarvet glasflaske med bred mund
Molekylær formel C10H18N2Na2O10
MDL nummer MFCD00150037,MFCD00003541
Mængde 500 g
Synonym edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
InChI nøgle OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
SMIL O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
IUPAC navn dinatrium;2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetat;dihydrat
Molekylvægt (g/mol) 372.24
PubChem CID 44120005
Formel vægt 372.24
Grad USP
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • EDTA disodium salt dihydrate U.S.P.
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: EDTA disodium salt dihydrate