missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Edetate Calcium Disodium Dihydrate, TRC

Artikelnummer. 30132492
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132492 10 g
30136235 50 g
30006092 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30132492 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE55559310G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 6766-87-6
Molekylær formel C10H12CaN2O8 . 2H2O . 2Na
Molekylvægt (g/mol) 410.3
Synonym Edetate Calcium Disodium(Secondary Standards Traceble To Usp)
SMIL O.O.[Na+].[Na+].[Ca+2].[O-]C(=O)CN(CCN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])CC(=O)[O-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Edetate Calcium Disodium Dihydrate
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C10H16N2O8.Ca.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;2*1H2/q;+2;2*+1;;/p-4
Formel vægt 410.0226
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.