Få mere at vide
EDDHSA, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | EDDHSA |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20N2O12S2/c21-13-3-1-9(33(27,28)29)7-11(13)15(17(23)24)19-5-6-20-16(18(25)26)12-8-10(34(30,31)32)2-4-14(12)22/h1-4,7-8,15-16,19-22H,5-6H2,(H,23,24)(H,25,26)(H,27,28,29)(H,30,31,32) |