missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
EDDHA, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | EDDHA |
| CAS | 1170-02-1 |
| Molekylær formel | C18 H20 N2 O6 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | α,α'-(1,2-ethanediyldiimino)bis[2-hydroxybenzeneacetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20N2O6/c21-13-7-3-1-5-11(13)15(17(23)24)19-9-10-20-16(18(25)26)12-6-2-4-8-14(12)22/h1-8,15-16,19-22H,9-10H2,(H,23,24)(H,25,26) |
| SMIL | OC(=O)C(NCCNC(C(=O)O)c1ccccc1O)c2ccccc2O |
| IUPAC navn | 2-[2-[[carboxy-(2-hydroxyphenyl)methyl]amino]ethylamino]-2-(2-hydroxyphenyl)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 360.36 |
| Formel vægt | 360.1321 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?