Få mere at vide
Edasalonexent, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499907
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16499907 5 mg
16467406 100 mg
16463457 50 mg
16417438 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16499907 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY17630
MedChemExpress Edasalonexent (CAT-1004) is an orally bioavailable NF-κB inhibitor.
Edasalonexent (CAT-1004) is an orally bioavailable NF-κB inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Edasalonexent
CAS 1204317-86-1
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C31H42N2O3
Mængde 5 mg
Synonym CAT-1004
Opløselighedsinformation DMSO : 120 mg/mL (244.56 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NCCNC(CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)C1=CC=CC=C1O
Molekylvægt (g/mol) 490.68
Formel vægt 490.68
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Oil
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.