Få mere at vide
Edaravone Trimer, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4-bis(3-methyl-5-oxo-1-phenyl-4H-pyrazol-4-yl)-2-phenyl-pyrazol-3-one |
| CAS | 68195-63-1 |
| Molekylær formel | C29 H24 N6 O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 5,5-Dihydroxy-3,3,5-trimethyl-1,1,2-triphenyl-1H,1H-[4,4:4,4-terpyrazol]-3(2H)-one, Edaravone Impurity 5 |
| InChI formel | InChI=1S/C29H24N6O3/c1-19-24(26(36)33(31-19)21-12-6-3-7-13-21)29(18-30-35(28(29)38)23-16-10-5-11-17-23)25-20(2)32-34(27(25)37)22-14-8-4-9-15-22/h3-18,24-25H,1-2H3 |
| SMIL | CC1=NN(C(=O)C1C2(C=NN(C2=O)c3ccccc3)C4C(=NN(C4=O)c5ccccc5)C)c6ccccc6 |
| IUPAC navn | 4,4-bis(3-methyl-5-oxo-1-phenyl-4H-pyrazol-4-yl)-2-phenyl-pyrazol-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 504.54 |
| Formel vægt | 504.191 |