Få mere at vide
Edaravone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16410778
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
16410778 5 g
1 options
Artikelnummer. 16410778 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0099
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress Edaravone is a strong novel free radical scavenger, and inhibits MMP-9-related brain hemorrhage in rats treated with tissue plasminogen activator.
Edaravone is a strong novel free radical scavenger, and inhibits MMP-9-related brain hemorrhage in rats treated with tissue plasminogen activator.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Edaravone
Fysisk form Solid
CAS 89-25-8
Farve Yellow
Mængde 5 g
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C10H10N2O
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration
Synonym MCI-186
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (717.57 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1N(C2=CC=CC=C2)N=C(C)C1
Molekylvægt (g/mol) 174.2
Formel vægt 174.2
Procent renhed 98.6%