Få mere at vide
Invitrogen™ EDAC, 1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimid, hydrochlorid
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Beskrivelse
Protokoller til tværbinding af molekyler med dette reagens kan findes i Bioconjugate Techniques , af GT Hermanson (B-7884).
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 100 mg |
| Molekylvægt (g/mol) | 191.7 |
| Fysisk form | Fast stof |