Få mere at vide
Ecteinascidin 770, MedChemExpress
Artikelnummer. 16450739
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
16450739 1 mg
1 options
Artikelnummer. 16450739 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101191
MedChemExpress Ecteinascidin 770 (ET-770) is a 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline alkaloid with potent anti-cancer activities; inhibits U373MG cells with an IC50 of 4.83 nM.
Ecteinascidin 770 (ET-770) is a 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline alkaloid with potent anti-cancer activities
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ecteinascidin 770
CAS 114899-80-8
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C40H42N4O10S
Mængde 1 mg
Synonym Ecteinascidine 770 Et-770
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (64.86 mM; Need ultrasonic)
SMIL N#C[C@@H]([C@@]1([H])N(C)[C@]2([H])C3=C(C=C(C)C(OC)=C3O)C1)N4[C@@]2([H])[C@@](SC[C@@]5(NCC6)C7=C6C=C(O)C(OC)=C7)([H])C8=C(C(OCO9)=C9C(C)=C8OC(C)=O)[C@]4([H])COC5=O
Molekylvægt (g/mol) 770.85
Formel vægt 770.85
Procent renhed 98.31%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death