Få mere at vide
Eutech™ EcoTestr pH-måler
Beskrivelse
Fra markedslederen af testere kommer EcoTestr pH 1& pH 2– en ny serie af værdi for pengene, kvalitets pH-testerserie designet til problemfri pH-målinger. Disse testere er nøjagtige og nemme at bruge og er ideelle til hurtige pH-tjek i hydroponisk havearbejde, akvakultur, landbrug, pools, simpelt laboratoriearbejde og andre vand-/spildevandsapplikationer.
Funktioner:
- 0,0 til 14,0 fuldt pH-område
- Auto-kalibrering& automatisk buffergenkendelse
- IP67 vandtæt– testeren flyder på vandet for nem genfinding
- Lang sensorlevetid– ingen grund til at skifte sensorer
- Click-lock batterirum kræver intet værktøj til batteriudskiftning
- Hold-funktionen fryser læsningen midlertidigt for at lette optagelsen
- Sensorbeskyttelseshætte, der fungerer som en beholder til prøver eller kalibreringsopløsning
Applikationer
Akvarier& akvakultur, hydroponics, svømmebassiner, kurbade& boblebade, laboratoriearbejde og uddannelse, spildevandsrensning, miljøovervågning
Specifikationer
- pH-område: 0,0 til 14,0 pH
- Opløsning: 0,1 pH
- Nøjagtighed:± 0,1 pH
- pH-kalibreringspunkter: 1 (Auto)
- Driftstemperatur: 0 til 50 °C
- Ikke-flygtig hukommelse: Ja
- Hold-funktion: Ja
- Auto-sluk: 8,5 minutter efter sidste tastetryk
- LCD-skærm: 3½ ciffer med annunciator
- Strøm: 4 x 1,5 V 'A76' mikro alkaliske batterier
- Ingress Rating: IP67 vandtæt
- Dimensioner; Vægt: Æske: 24,5 cm x 13,5 cm x 4,5 cm; 137 g
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Vandtæt EcoTestr pH 1 Testr uden ATC, 1 punkts kalibrering |
| Nøjagtighed (pH) | ±0,1 |
| Til brug med (applikation) | For pH 1 |
| Måletilstande | pH |
| Kalibrering | Automatisk |
| Område (pH) | 0 til 14 |
| Opløsning (pH) | 0.1 |
| Kalibreringspunkter | 1 |
| IP-vurdering | IP67 |
| Batteritype | A76/LR44 Alkaline |
| Vis mere |