Få mere at vide
Eutech™ EcoTestr pH-måler
Artikelnummer. 11599054
Skift visning
Kalibreringspunkter:
1
3
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kalibreringspunkter Pakningsstørrelse
11599054 3 Hver
10462215 1 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11599054 Leverandør Eutech™ Leverandørnr. 01X460902
Få gang i din forskning inden for vedvarende energi
Brug rabatkode 28029
Se alle kampagner
På lager
Eutech™ tilbyder en bred vifte af pH-målere og elektroder, der måler pH-værdier i forskellige undervisnings-, laboratorie- og industrielle applikationer.
Fra markedslederen af testere kommer EcoTestr pH 1& pH 2– en ny serie af værdi for pengene, kvalitets pH-testerserie designet til problemfri pH-målinger. Disse testere er nøjagtige og nemme at bruge og er ideelle til hurtige pH-tjek i hydroponisk havearbejde, akvakultur, landbrug, pools, simpelt laboratoriearbejde og andre vand-/spildevandsapplikationer.
Funktioner:
  • 0,0 til 14,0 fuldt pH-område
  • Auto-kalibrering& automatisk buffergenkendelse
  • IP67 vandtæt– testeren flyder på vandet for nem genfinding
  • Lang sensorlevetid– ingen grund til at skifte sensorer
  • Click-lock batterirum kræver intet værktøj til batteriudskiftning
  • Hold-funktionen fryser læsningen midlertidigt for at lette optagelsen
  • Sensorbeskyttelseshætte, der fungerer som en beholder til prøver eller kalibreringsopløsning
Applikationer
Akvarier& akvakultur, hydroponics, svømmebassiner, kurbade& boblebade, laboratoriearbejde og uddannelse, spildevandsrensning, miljøovervågning
Specifikationer
  • pH-område: 0,0 til 14,0 pH
  • Opløsning: 0,1 pH
  • Nøjagtighed:± 0,1 pH
  • Driftstemperatur: 0 til 50 °C
  • Ikke-flygtig hukommelse: Ja
  • Hold-funktion: Ja
  • Auto-sluk: 8,5 minutter efter sidste tastetryk
  • LCD-skærm: 3½ ciffer med annunciator
  • Strøm: 4 x 1,5 V 'A76' mikro alkaliske batterier
  • Ingress Rating: IP67 vandtæt
  • Dimensioner; Vægt: Æske: 24,5 cm x 13,5 cm x 4,5 cm; 137 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Inkluderer Fire 1,5V alkaliske batterier
Nøjagtighed (pH) ±0,1
Til brug med (applikation) For pH 2
Måletilstande pH
Område (pH) 0 til 14
Opløsning (pH) 0.1
Kalibreringspunkter 3
Display Type Enkelt linje
IP-vurdering IP67
Temperaturkompensation Automatisk (0° til 50 °C)
Batteritype A76/LR44 Alkaline
Type EcoTestr 2 bærbare måler
Batterilevetid 250 hr.
Højde (engelsk) 30,5 tommer
Højde (metrisk) 16.8 cm
Spænding 1.5 V