Få mere at vide
Eutech™ EcoTestr pH-måler
Artikelnummer. 10462215
Skift visning
Kalibreringspunkter:
1
3
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kalibreringspunkter Pakningsstørrelse
10462215 1 Hver
11599054 3 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10462215 Leverandør Eutech™ Leverandørnr. 01X460901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    655.00 DKK
    622.99 DKK / Pakke med 1
    Spare 32.01 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Eutech™ tilbyder en bred vifte af pH-målere og elektroder, der måler pH-værdier i forskellige undervisnings-, laboratorie- og industrielle applikationer.
Fra markedslederen af testere kommer EcoTestr pH 1& pH 2– en ny serie af værdi for pengene, kvalitets pH-testerserie designet til problemfri pH-målinger. Disse testere er nøjagtige og nemme at bruge og er ideelle til hurtige pH-tjek i hydroponisk havearbejde, akvakultur, landbrug, pools, simpelt laboratoriearbejde og andre vand-/spildevandsapplikationer.
Funktioner:
  • 0,0 til 14,0 fuldt pH-område
  • Autokalibrering & autobuffergenkendelse
  • IP67 vandtæt – tester flyder på vandet for nem udtagning
  • Lang sensorlevetid, – ingen grund til at skifte sensor
  • Klik-lås batterirum kræver ingen værktøj til batteriudskiftning
  • Hold-funktionen fryser læsningen midlertidigt for nemmere optagelse
  • Sensorbeskyttelseshætte, der også fungerer som beholder til prøver eller kalibreringsløsning
Applikationer
Akvarier, & akvakultur, hydroponik, swimmingpools, spabade & , spabade, laboratoriearbejde og uddannelse, spildevandsbehandling, miljøovervågning
Specifikationer
  • pH-område: 0,0 til 14,0 pH
  • Opløsning: 0,1 pH
  • Nøjagtighed: ±0,1 pH
  • pH-kalibreringspunkter: 1 (Auto)
  • Driftstemperatur: 0 til 50 °C
  • Ikke-flygtig hukommelse: Ja
  • Hold funktion: Ja
  • Auto-Off: 8,5 minutter efter sidste tastetryk
  • LCD-skærm: 3-cifret ½ med annunciator
  • Effekt: 4 x 1,5 V 'A76' mikroalkaliske batterier
  • Indtrængningsvurdering: IP67 vandtæt
  • Dimensioner; Vægt: Boks: 24,5 cm x 13,5 cm x 4,5 cm; 137 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Vandtæt EcoTestr pH 1 Testr uden ATC, 1 punkts kalibrering
Nøjagtighed (pH) ±0,1
Til brug med (applikation) For pH 1
Måletilstande pH
Kalibrering Automatisk
Område (pH) 0 til 14
Opløsning (pH) 0.1
Kalibreringspunkter 1
IP-vurdering IP67
Batteritype A76/LR44 Alkaline
Batterilevetid 250 hr.