Få mere at vide
Oakton™ EcoTestr™ CTS1 Pocket Conductivity, Salinity og TDS Meter
Product Code. 15878436 Shop All Cole-Parmer Products
Change view
Click to view available options
Display Type:
LCD-skærm
Unit Size:
Hver
Product Code. Display Type Unit Size
15878436 LCD-skærm Hver
1 options
Product Code. 15878436 Supplier Oakton™ Supplier No. 3546211
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    727.00 DKK
    650.58 DKK / Pakke med 1
    Spare 76.42 DKK
    10% Slukket
View all promotions
Forventet forsendelse: 18-01-2027
CTS1 Pocket Conductivity, Salinity and TDS Meter - Måling af vandkvalitet er nemmere og hurtigere. Displayet er større med en bedre betragtningsvinkel, har indikatorer for batterilevetid, klarhed og kalibrering og viser både parameter- og temperaturaflæsninger samtidigt. De CTS Testr tager tre autopunkter til EC-kalibrering.
  • Opgraderinger til design og funktion
  • Udvidet 4-cifret display med to linjer viser ledningsevne og temperaturaflæsninger samtidigt
  • Yderligere nøgle giver en lettere, mere intuitiv grænseflade
  • Forbedret hætte fungerer som en prøvekop og som en stabiliserende base til at stå måleren oprejst
  • IP67-klassificeret hus er vandtæt og flyder
  • Lækagesikker hætte, kan sættes på toppen af måleren - ikke flere tabte hætter.
  • Hætten har en fyldlinje og er bredere, hvilket giver en base til at holde måleren oprejst til håndfri målinger
  • One-touch kalibrering
  • Vandtæt og flyder
Specifications
Nøjagtighed (ledningsevne) ±2 % fuldskala± 1 LSD
Nøjagtighed (saltholdighed) ±2 % fuldskala± 1 LSD
Kalibreringspunkter Enkelt punkt
Oversigt Pocket Conductivity, Salinity og TDS Meter
Display Type LCD-skærm
Rækkevidde (ledningsevne) 0,00 mS/cm til 20,00 mS/cm
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 50 °C
Inkluderer Fire A76 1,5V miniature alkaliske batterier
Opløsning (ledningsevne) 0.1 mS
Opløsning (saltholdighed) 0.1 ppt
Opløsning (TDS) ±2 % fuldskala± 1 LSD
Salinitetsfaktor 0,00 ppt til 10,00 ppt
TDS-faktorområde 0,00 ppt til 20,00 ppt
Temperatur nøjagtighed ±0,5 °C + 1 LSD
Temperaturopløsning 0,1 °C