Få mere at vide
Bel-Art™ EcoTensil™ Disposable Paper Sampling Spoon
Shop alle SP Scienceware produkter
Længde (metrisk):
12,7 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 416
Beskrivelse
- Coated to withstand powders, gels, and semi-solids
- Use 50-90% less material and space than plastic spoons
- Compostable (ASTM D6868) and recyclable
- Used as weigh boat
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 416 Pk. |
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Form | Spoon |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Farve | White |
| Engangs | Single-use |
| Produkttype | Disposable Paper Sampling Spoon |
| Længde (engelsk) | 5 in. |
| Bredde (engelsk) | 1.5 in. |
| Bredde (metrisk) | 3.8 cm |
| Vis mere |