Få mere at vide
ECOSURF™ EH-9 overfladeaktivt middel, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7222014
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Artikelnummer. 17207056
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H37158.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ECOSURF™ EH-9 overfladeaktive stoffer er inkluderet i en gruppe af kemikalier, der stemmer overens med det 10. princip for grøn kemi.
Udvalg af overfladeaktive stoffer, der er inkluderet i en gruppe af kemikalier, der stemmer overens med det 10. princip for grøn kemi: Design til nedbrydning.
  • Disse kemiske produkter er designet til at nedbrydes til uskadelige stoffer efter brug for at undgå ophobning og forebygge skader på miljøet.
  • ECOSURF &handel; EH-9 Surfactant er et sådant alternativt vaskemiddel til rengøringsmidler, der indeholder octylphenolethoxylat, som f.eks. Triton X™ -100.
  • Dette er et biologisk nedbrydeligt overfladeaktivt stof for at reducere dit økologiske fodaftryk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64366-70-7
Molekylær formel C13H28O3
Molekylvægt (g/mol) 232.36
InChI nøgle LLCXFSRLSYMSPW-UHFFFAOYNA-N
IUPAC navn 2-ethylhexan-1-ol; 2-methyloxiran; oxiran
SMIL C1CO1.CC1CO1.CCCCC(CC)CO
Tekniske data
Farve Klar farveløs til bleggul
Fysisk form Væske
Cloud Point 10% in water: 62 to 67°C
Tæthed 1.026 g/mL
pH 5.0 to 7.5 (1% aq. soln.)
Mængde 100 mL
Flammepunkt 288°C (550°F)