Få mere at vide
ECOSURF™ EH-9 overfladeaktivt middel, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17297046
Change view
Click to view available options
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde
17297046 2500 mL
17207056 100 mL
17217056 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 17297046 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H37158.0F
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Add to basket
ECOSURF™ EH-9 overfladeaktive stoffer er inkluderet i en gruppe af kemikalier, der stemmer overens med det 10. princip for grøn kemi.
Udvalg af overfladeaktive stoffer, der er inkluderet i en gruppe af kemikalier, der stemmer overens med det 10. princip for grøn kemi: Design til nedbrydning.
  • Disse kemiske produkter er designet til at nedbrydes til uskadelige stoffer efter brug for at undgå ophobning og forebygge skader på miljøet.
  • ECOSURF &handel; EH-9 Surfactant er et sådant alternativt vaskemiddel til rengøringsmidler, der indeholder octylphenolethoxylat, som f.eks. Triton X™ -100.
  • Dette er et biologisk nedbrydeligt overfladeaktivt stof for at reducere dit økologiske fodaftryk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 64366-70-7
Molekylær formel C13H28O3
Molekylvægt (g/mol) 232.36
InChI nøgle LLCXFSRLSYMSPW-UHFFFAOYNA-N
IUPAC navn 2-ethylhexan-1-ol; 2-methyloxiran; oxiran
SMIL C1CO1.CC1CO1.CCCCC(CC)CO
Specifications
Farve Klar farveløs til bleggul
Fysisk form Væske
Cloud Point 10% i vand: 62 til 67 °C
Tæthed 1.026 g/mL
pH 5,0 til 7,5 (1 % vandig opløsning)
Mængde 2500 mL
Flammepunkt 288 °C (550 °F)