Få mere at vide
ECOSURF™ EH-9 overfladeaktivt middel, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Udvalg af overfladeaktive stoffer, der er inkluderet i en gruppe af kemikalier, der stemmer overens med det 10. princip for grøn kemi: Design til nedbrydning.
- Disse kemiske produkter er designet til at nedbrydes til uskadelige stoffer efter brug for at undgå ophobning og forebygge skader på miljøet.
- ECOSURF &handel; EH-9 Surfactant er et sådant alternativt vaskemiddel til rengøringsmidler, der indeholder octylphenolethoxylat, som f.eks. Triton X™ -100.
- Dette er et biologisk nedbrydeligt overfladeaktivt stof for at reducere dit økologiske fodaftryk.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar farveløs til bleggul |
| Fysisk form | Væske |
| Cloud Point | 10% i vand: 62 til 67 °C |
| Tæthed | 1.026 g/mL |
| pH | 5,0 til 7,5 (1 % vandig opløsning) |
| Mængde | 100 mL |
| Flammepunkt | 288 °C (550 °F) |